SRP0142
PRMT3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Arginine methyltransferase 3, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 3, HRMT1L3, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
86 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRMT3(10196)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)