SRP0125
LSD1 substrate (Di-methylated K4_H3)
≥90% (HPLC), aqueous solution
Sinônimo(s):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LSD1 substrate (Di-methylated K4_H3), ≥90% (HPLC)
fonte biológica
human
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
2283 Da
embalagem
pkg of 500UL
concentração
0.55 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HIST1H3E(8353)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.