SRP0118
Sirtuin 4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-4, SIR2L4, SIRT4, sir2-like 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
59 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SIRT4(23409)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1