SRP0113
HDAC-11 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HD11, Histone deacetylase 11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥10% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
66 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HDAC11(79885)
Descrição geral
Human HDAC11, full length, GenBank Accession No. BC009676, with N-terminal GST tag, MW = 66kDa, expressed in baculovirus expression system.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)