SRE0116
Salt Active Nuclease (SAN)
recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free
Sinônimo(s):
endonuclease, recombinant nuclease, salt active endonuclease, salt tolerant nuclease
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nível de qualidade
composição
Triton-free
embalagem
pkg of 25 kU
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Can be used directly in cell medium or harvested supernatant without buffer adjustments
- Ideal for DNA removal directly in mammalian cell media
Características e benefícios
- Active at physiological conditions
- Endotoxin tested Animal origin free without buffer adjustments.
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
- Temperature: 25 – 50 °C
- Salt concentration (NaCl): 50 – 400 mM, optimal: 125 – 250 mM
- Mg2+: > 0.5 mM is required for activity, optimal: 4 - 15 mM
- pH: 6.5 – 9.5, optimal: 7.2 - 8.7
- Not recommended to use in presence of EDTA or urea.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1