Documentos Principais
SML4045
Sigma-Aldrich
Salvianolic acid A
new
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αR)-α-[[(2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxybenzenepropanoic acid, (+)-Salvianolic acid A, Dan phenolic acid A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
494.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell protective antioxidant isolated from Salvia.Salvianolic acid A is cell protective antioxidant originally isolated from Salvia. It has been found to attenuate PDGF-induced ROS formation in hepatic stellate cells and protected against isoproterenol-induced myocardial damage in rats.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)