Documentos Principais
SML4007
Sigma-Aldrich
TMC207
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αS,βR)-6-Bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol, (1R, 2S)-1-(6-Bromo-2methoxy-3-quinolinyl)-4-(dimethylamino)-2-(1-naphthalenyl)-1-phenyl-2-butanol, Bedaquiline, R 207910, R-207910, R207910
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H31BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
555.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 195.0 to 155.0° (c = 0.5g/100mL in DMF)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C=C1)=CC2=C1N=C(OC)C([C@@H](C3=CC=CC=C3)[C@](O)(C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)CCN(C)C)=C2
chave InChI
QUIJNHUBAXPXFS-XLJNKUFUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective mycobacterial ATP synthase inhibitor with broad-spectrum anti-mycobacterial activity.
TMC207 (Bedaquiline; R207910) is an orally active, potent and selective mycobacterial ATP synthase inhibitor (M. smegmatis IC50 = 2.5 nM or 1.4 ng (non-salt form)/mL; human mitochondrial ATP syntase IC50 >200 uM) with broad-spectrum anti-mycobacterial activity (MIC 10-120 ng/mL), including M. bovis, avium complex (MAC), kansasii, marinum, fortuitum, abscessus, smegmatis, ulcerans, and both drug-susceptible and multiple drug-resistant M. tuberculosis strains (to rigampin, isoniazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamide, fluoroquinolone).
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)