Documentos Principais
SML3922
Sigma-Aldrich
A-784168
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxamide, 3′-(Trifluoromethyl)-N-{4-[(trifluoromethyl)thio]phenyl}-3,6-dihydro-2H-1,2′-bipyridine-4-carboxamide, A 784168, A784168
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15F6N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
479.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Brain-penetrant, orally active, potent and selective transient receptor potential cation channel TRPV1 antagonist with in vivo analgesia efficacy.
A-784168 is a brain-penetrant, orally active, potent and selective transient receptor potential (TRP) cation channel TRPV1 antagonist (IC50 = 25/14/33.7/35.1 nM against TRPV1 activation by 50 nM capsaicin/pH 5.5/3 µM NADA/10 µM anandamide in human TRPV1 tranfectants) with little activity or affinity toward other TRP channels and a panel of 74 neurotransmitter receptors. A-784168 reduces capsaicin-induced acute pain (ED50 = 10 µmol/kg p.o. 1h before capsaicin intraplantar injection) and CFA paw injection-induced chronic inflammatory thermal hyperalgesia (EC50 = 54 nmol) in rats in vivo.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)