Documentos Principais
SML3853
Sigma-Aldrich
GSK143 dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(((3R,4R)-3-Aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)-4-(p-tolylamino)pyrimidine-5-carboxamide dihydrochloride, 2-[[(3R,4R)-3-Aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl]amino]-4-[(4-methylphenyl)amino]-5-pyrimidinecarboxamide dihydrochloride, GSK 143 dihydrochloride, GSK-143 dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N6O2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
415.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK143 is an orally active, potent and selective syk inhibitor (pIC50 = 7.5 or IC50 = 31.6 nM) with good selectivity over 66 protein kinases, including ZAP-70 (pIC50 = 4.7 or IC50 = 20 μM). GSK143 effectively inhibits anti-IgM induced Erk1/2 phosphorylation in Ramos cells (pIC50 = 7.1 or IC50 = 79.4 nM) and demonstrates in vivo efficacy in animal inflammatory disease models, including reverse Arthus passive reaction (10 & 30 mg/kg po. in rats), postoperative ileus (POI, 1, 3 or 10 mg/kg po. in mice), and chronic HDM-induced allergic airways inflammation (30 mg/kg/day po. in mice).
Orally active, potent and highly selective syk inhibitor with in vivo efficacy in animal inflammatory disease models.
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)