Documentos Principais
SML3823
Sigma-Aldrich
KCI807
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,3’-Dihydroxyflavone, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
254.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
0.2 mg/mL (DMSO:EtOH (2:1),clear, warmed, clear colorless solution)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(ccc3)O)=O)c(ccc2)O
chave InChI
SZMQXDYEGKRZDG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell penetrant, selective and potent inhibitor of the androgen receptor (AR)-ELK1 interaction
KCI807 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of the androgen receptor (AR)-ELK1 interaction. KCI807 interrupts association of the androgen receptor (AR) with transcription activator ELK1 (ETS family transcription factor ELK1). It potently suppresses growth of enzalutamide-resistant prostate cancer tumor xenografts in rodents.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)