SML3810
p-Nitrobenzyl mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Nitro-benzenemethanol Methanesulfonate, 4-Nitrobenzyl Mesylate, PNBM
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
231.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) is a thiol-specific alkylating reagent for direct kinase substrate identification. p-Nitrobenzyl mesylate (PNBM) alkylates thiophosphorylated proteins to form thiophosphate ester epitopes that can be detected by thiophosphate-ester-specific antibody by immunoblotting, immunoprecipitation or immunoaffinity purification.
thiol-specific alkylating reagent for direct kinase substrate identification
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)