SML3760
TFMT
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 5-Trifluoromethyl-tubercidin, 7-β-D-Ribofuranosyl-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, Trifluoromethyl-tubercidin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)