Documentos Principais
SML3755
Sigma-Aldrich
ZZL-7
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ac-AV-OMe, Ac-Ala-Val-OMe, N-(N-Acetyl-L-alanyl)-L-valine, methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
244.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) interaction blocker with antidepressant efficacy in vivo.
ZZL-7 is a dipeptide that disrupts the interaction between serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) by targeting the groove between the αB helix and βB folding of the nNOS PDZ domain. ZZL-7 decreases 293T cellular SERT-nNOS complex level (post 2h incubation at 1 μM) and demonstrates antidepressant efficacy in wt, but not nNos-/- mice in vivo (10, 20, and 40 mg/kg via intragastric administration or 10 mg/kg via i.p.) without undesirable side effects to the animals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)