SML3600
AZ10606120 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(1-Adamantyl)-N-[2-({2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}amino)quinolin-5-yl]acetamide dihydrochloride, AZ 10606120 dihydrochloride, AZ-10606120 dihydrochloride, Compound-17 dihydrochloride, N-[2-({2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl}amino)-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamidee dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
under inert gas
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC(NCCNCCO)=N2)CC3(C[C@H]4C5)C[C@@H](C4)C[C@@H]5C3.[2HCl]
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)