Key Documents
SML3599
Sigma-Aldrich
IMP-1575
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-(R)-IMP-1575, (+)-IMP-1575, (R)-(+)-2-(Isobutylamino)-1-(4-(6-methylpyridin-2-yl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethan-1-one, (R)-1-[6,7-Dihydro-4-(6-methyl-2-pyridinyl)thieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-2-[(2-methylpropyl)amino]ethenone, (R)-IMP-1575
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H25N3OS
Peso molecular:
343.49
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
oil
cor
, Faint yellow to yellow orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC([C@@H]2N(CCC3=C2C=CS3)C(CNCC(C)C)=O)=N1
Ações bioquímicas/fisiológicas
IMP-1575 is a donor substrate Pal-CoA-competitive (Ki = 38 nM) hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201 (IC50 = 0.75 vs. 2.0 μM, respectively, by Acyl-cLIP assay).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3