Documentos Principais
SML3589
Sigma-Aldrich
ITD-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-2,7,7-trimethyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, Inducer of type II TGF-b receptor (TGFBR2) degradation-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29NO3
Número CAS:
Peso molecular:
415.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(C)(C)C1)C2=C1NC(C)=C(C(OCC)=O)C2C(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H29NO3/c1-5-31-26(30)23-17(2)28-21-15-27(3,4)16-22(29)25(21)24(23)20-13-11-19(12-14-20)18-9-7-6-8-10-18/h6-14,24,28H,5,15-16H2,1-4H3
chave InChI
ULFUJLFTRWWLPO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ITD-1 is a selective TGF-ß pathway inhibitor that induces selective proteasomal degradation of type II TGF-b receptor (TGFBR2). ITD-1 stimulates embryonic stem cells to differentiate into cardiomyocytes.
Selective TGF-ß pathway inhibitor; stimulates ESC differentiation into cardiomyocytes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Small molecule-mediated TGF-? type II receptor degradation promotes cardiomyogenesis in embryonic stem cells
Cell Stem Cell, 11, 242-252 (2012)