SML1916
Marizomib
≥95% (HPLC), (Salinospora tropica)
Sinônimo(s):
(1R,4R,5S)-4-(2-Chloroethyl)-1-[(S)-(1S)-2-cyclohexen-1-ylhydroxymethyl]-5-methyl-6-oxa-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-3,7-dione, NPI-0052, Salinosporamide A
fonte biológica
(Salinospora tropica)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC[C@@H]1[C@@]2(OC(=O)[C@@]2(NC1=O)[C@@H](O)[C@H]3CCCC=C3)C
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-14-10(7-8-16)12(19)17-15(14,13(20)21-14)11(18)9-5-3-2-4-6-9/h3,5,9-11,18H,2,4,6-8H2,1H3,(H,17,19)/t9-,10+,11+,14+,15+/m1/s1
chave InChI
NGWSFRIPKNWYAO-SHTIJGAHSA-N
Aplicação
- to study its effects on glioblastoma cell lines
- to analyze its effects on the aging of killifish brain
- to test its effect on protein kinase B (PKB/AKT) levels in multiple myeloma cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)