Key Documents
SML3545
Sigma-Aldrich
NVP-RXI570
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[3-(Difluoromethyl)isothiazol-5-yl]-3-[2-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridin-4-yl]urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9F3N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
318.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC(F)=NC=C1CO)NC2=CC(C(F)F)=NS2
Ações bioquímicas/fisiológicas
NVP-RXI570 is an orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4) that that downregulates BRM-dependent gene expression. NVP-RXI570 exhibits antiproliferative activity in a BRG1 mutant-lung-tumor xenograft model.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Discovery of Orally Active Inhibitors of Brahma Homolog (BRM)/SMARCA2 ATPase Activity for the Treatment of Brahma Related Gene 1 (BRG1)/SMARCA4-Mutant Cancers
Journal of medicinal chemistry, 61, 10155-10172 (2018)