SML3532
BAY-091
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-(3-Cyano-2-(2′-fluoro-3′-methylbiphenyl-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-ylamino)butanoic acid, BAY 091, BAY091
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
InChI
1S/C26H21FN4O2/c1-3-21(26(32)33)30-25-19-11-12-29-14-22(19)31-24(20(25)13-28)17-9-7-16(8-10-17)18-6-4-5-15(2)23(18)27/h4-12,14,21H,3H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)/t21-/m1/s1
chave InChI
DVIVLYHDLNAXAT-OAQYLSRUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)