Documentos Principais
SML3507
Sigma-Aldrich
Hirsutine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αE,​2S,​3R,​12bR)​-3-​Ethyl-​1,​2,​3,​4,​6,​7,​12,​12b-​octahydro-​α-​(methoxymethylene)​-indolo[2,​3-​a]​quinolizine-​2-​acetic acid methyl ester, (E)-16,17-Didehydro-17-methoxy-17,18-seco-3-beta-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
368.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@]1([H])CN(CCC2=C3NC4=C2C=CC=C4)[C@]3([H])C[C@]1([H])/C(C(OC)=O)=C\OC
InChI
1S/C22H28N2O3/c1-4-14-12-24-10-9-16-15-7-5-6-8-19(15)23-21(16)20(24)11-17(14)18(13-26-2)22(25)27-3/h5-8,13-14,17,20,23H,4,9-12H2,1-3H3/b18-13+/t14-,17-,20+/m0/s1
chave InChI
NMLUOJBSAYAYEM-AZQGJTAVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hirsutine is a brain penetrant alkaloid from Uncaria rhynchophylla that exhibit anti-cancer, cardioprotective, anti-hypertensive, and anti-arrhythmic activities. It appears that hirsutine induces apoptosis in lung cancer cells through opening of mitochondrial permeability transition pore (mPTP). Hirsutine exhibit potent anti-dengue virus activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Rong Zhang et al.
Cell death & disease, 9(6), 598-598 (2018-05-24)
Hirsutine extracted from Uncaria rhynchophylla has been shown to exhibit anti-cancer activity. However, the molecular mechanism by which hirsutine exhibits anti-lung cancer activity remains unclear. In the present study, we showed that hirsutine induces apoptosis in human lung cancer cells