SML3500
Colesevelam hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Hexanaminium, N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-, chloride, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propen-1-amine and N-2-propenyl-1-decanamine, hydrochloride, 2-Propen-1-amine, polymer with (chloromethyl)oxirane, N-2-propenyl-1-decanamine and N,N,N-trimethyl-6-(2-propenylamino)-1-hexanaminium chloride, hydrochloride, CholestaGel, Colesevelam HCl, GT 31-104
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
peso molecular
581.79 g/mol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCNCCCCCCCCCC.C=CCNCCCCCC[N+](C)(C)C.NCC=C.ClCC1OC1.[xHCl].[Cl-]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3