Documentos Principais
SML3218
Sigma-Aldrich
Odevixibat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-2-[(2R)-2-(2-{[3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1λ6,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy}acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butanoic acid, (2S)-2-[[(2R)-2-[[2-[[3,3-Dibutyl-2,3,4,5-tetrahydro-7-(methylthio)-1,1-dioxido-5-phenyl-1,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy]acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]butanoic acid, A 4250, A-4250, A4250, AZD 8294, AZD-8294, AZD8294
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H48N4O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
740.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(C2=CC(OCC(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)O)C(N[C@@H](CC)C(O)=O)=O)=O)=C(SC)C=C2N(C4=CC=CC=C4)CC(CCCC)(N1)CCCC)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odevixibat is an orally active, potent and selective ileal bile acid transporter (IBAT; ASBT; SLC10A2) inhibitor that improves cholestatic liver and bile duct injury in a mouse model of sclerosing cholangitis (0.01% w/w in diet).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3