SML3474
PF-06928215, cis-racemate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cis-2-(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3 carboxamido) cyclohexane-1-carboxylic acid, Cis-2-(7-Oxo-5-phenyl-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamido)cyclohexanecarboxylic acid, PF-06928215 cis-enantiomers (1R,2S) and (1S,2R)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@H](CCCC1)[C@H]1NC(C2=C3N(N=C2)C(C=C(C4=CC=CC=C4)N3)=O)=O)=O
InChI
1S/C20H20N4O4/c25-17-10-16(12-6-2-1-3-7-12)22-18-14(11-21-24(17)18)19(26)23-15-9-5-4-8-13(15)20(27)28/h1-3,6-7,10-11,13,15,22H,4-5,8-9H2,(H,23,26)(H,27,28)/t13-,15+/m1/s1
chave InChI
LCOWXYIOVWEZPJ-HIFRSBDPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)