Documentos Principais
SML3472
Sigma-Aldrich
ATR-002
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Benzoic acid, 2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-3,4-difluoro- (9CI, ACI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H7ClF2INO2
Número CAS:
Peso molecular:
409.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(C=C2Cl)I)F)O
InChI
1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
chave InChI
XCNBGWKQXRQKSA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATR-002, a derivate of CI-1040, is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway. ATR-002 exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity. It impairs the influenzas and SARS-CoV-2 viruses induced expression of pro-inflammatory cytokines.
cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway; exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)