Documentos Principais
SML1894
Sigma-Aldrich
SYP-5
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-1-(5-Hydroxy-2-2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-3-(2-thienyl)-2-propen-1-one, (E)-1-(5-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-3-(thio-phen-2-yl)prop-2-en-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16O3S
Número CAS:
Peso molecular:
312.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C=CC(C)(C)O2)C2=CC=C1C(/C=C/C3=CC=CS3)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
SYP-5 is potent and selective inhibitor of HIF-1 activity that decreases HIF-1α and HIF-1β protein levels under hypoxic condition. SYP-5 inhibits tumor cell migration and invasion, as well as tumor angiogenesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Li-Hui Wang et al.
European journal of pharmacology, 791, 560-568 (2016-10-30)
Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) plays an essential role in carcinogenesis. The overexpression of HIF-1 induced by hypoxia is closely associated with metastasis, poor prognosis and high mortality. In this study, a novel HIF-1 inhibitor SYP-5 was first observed by the luciferase