SML3451
Maytansine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
MTS, Maitansine, Maysanine, Maytansin, N-Acetyl-N-methyl-L-alanine [1S-(1R*,2S*,3R*,5R*,6R*,16E,18E,20S*,21R*)]-11-chloro-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-yl ester, NSC 153858
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([C@@H](/C=C/C=C(CC1=CC2=C(C(OC)=C1)Cl)\C)OC)(C[C@H](O3)[C@H]([C@H]4[C@](C)([C@H](CC(N2C)=O)OC([C@@H](N(C)C(C)=O)C)=O)O4)C)NC3=O
InChI
1S/C34H46ClN3O10/c1-18-11-10-12-26(45-9)34(43)17-25(46-32(42)36-34)19(2)30-33(5,48-30)27(47-31(41)20(3)37(6)21(4)39)16-28(40)38(7)23-14-22(13-18)15-24(44-8)29(23)35/h10-12,14-15,19-20,25-27,30,43H,13,16-17H2,1-9H3,(H,36,42)/b12-10+,18-11+/t19-,20+,25+,26-,27+,30+,33+,34+/m1/s1
chave InChI
WKPWGQKGSOKKOO-RSFHAFMBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)