Documentos Principais
SML3362
Sigma-Aldrich
YM-244769 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-​[(3-​Aminophenyl)​methyl]​-​6-​[4-​[(3-​fluorophenyl)​methoxy]​phenoxy]​-3-​pyridinecarboxamide dihydrochloride, N-(3-Aminobenzyl)-6-{4-[3-fluorobenzyl)oxy]phenoxy} nicotinamide dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22FN3O3·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
516.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to pink
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=CC=CC(F)=C3)C=C2)N=C1)NCC4=CC=CC(N)=C4
InChI
1S/C26H22FN3O3/c27-21-5-1-4-19(13-21)17-32-23-8-10-24(11-9-23)33-25-12-7-20(16-29-25)26(31)30-15-18-3-2-6-22(28)14-18/h1-14,16H,15,17,28H2,(H,30,31)
chave InChI
JZMLHJRKSJXARY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchange (NCX) acting preferentially at NCX3
YM-244769 hydrochloride is a potent and selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchange (NCX) acting preferentially at NCX3. It inhibits the Ca2+ entry mode of NCX more potently than the Ca2+ exit mode. YM-244769 exhibits protection in various hypoxic/ischemic cell injury models with low cell toxicity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Blockade of the forward Na+ /Ca2+ exchanger suppresses the growth of glioblastoma cells through Ca2+ -mediated cell death
Hu HJ, Wang SS, Wang YX, Liu Y, Feng XM, Shen Y, Zhu L, Chen HZ, Song M
British Journal of Pharmacology, 176, 2691-2707 (2019)