Documentos Principais
SML3243
Sigma-Aldrich
NA-11
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-(2-(5-hydroxypent-1-yn-1-yl)phenyl)-4H,10H-benzo[f]pyrazolo[5,1-c][1,4]oxazepin-7-yl)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23N3O3
Peso molecular:
401.46
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC#CC1=CC=CC=C1C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2
Ações bioquímicas/fisiológicas
NA-11 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). NA-11 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)