Documentos Principais
SML3191
Sigma-Aldrich
Cotrimoxazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide mixt. with 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, TMP/SMX, Trimethoprim/sulfamethoxazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18N4O3·5C10H11N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
1556.71
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
WZRJTRPJURQBRM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cotrimoxazole is a combination antibiotic consisting of one part trimethoprim to five parts sulfamethoxazole that is used to treat a variety of bacterial infections both Gram-positive and Gram-negative. Sulfamethoxazole inhibits bacterial dihydropteroate synthase while trimethoprim inhibits bacterial dihydrofolate reductase, thereby blocking the synthesis of nucleic acids.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)