SML3120
LY272015
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-6-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole monohydrochloride, 1H-Pyrido[3,4-b]indole, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride (1:1), LY 272015, LY-272015
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C2=C(C(NCC2)CC(C=C3OC)=CC=C3OC)N4)=C4C=C1.Cl
InChI
1S/C21H24N2O2.ClH/c1-13-4-6-17-16(10-13)15-8-9-22-18(21(15)23-17)11-14-5-7-19(24-2)20(12-14)25-3;/h4-7,10,12,18,22-23H,8-9,11H2,1-3H3;1H
chave InChI
BKAZOTIBKRWLQA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)