Documentos Principais
SML3090
Sigma-Aldrich
EN4-2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-4-(but-2-enamidomethyl)-N-(2-(4-ethoxyphenoxy)phenyl)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H26N2O4
Peso molecular:
430.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
EN4-2 is a cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171 located within a predicted intrinsically disordered region of MYC. EN4-2 inhibits MYC transcriptional activity, downregulates multiple MYC transcriptional targets, reduces MYC and MAX thermal stability, and impairs tumorigenesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3