SML2961
GRL-0617
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Amino-2-methyl-N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide, GRL 0617, GRL0617
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -72.0 to -82.0°, c = 0.5 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H20N2O/c1-14-9-10-17(21)13-19(14)20(23)22-12-11-16-7-4-6-15-5-2-3-8-18(15)16/h2-10,13H,11-12,21H2,1H3,(H,22,23)
chave InChI
SVHZQKLXYGYSMU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3