SML2910
Bindarit
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)methoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-Methyl-2-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]methoxy]propanoic acid, AF 2838, AF2838
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-19(2,18(22)23)24-13-16-15-10-6-7-11-17(15)21(20-16)12-14-8-4-3-5-9-14/h3-11H,12-13H2,1-2H3,(H,22,23)
chave InChI
MTHORRSSURHQPZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)