SML2887
Firocoxib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(Cyclopropyl-methoxy)-5,5-Dimethy l-4-(4-methylsulfonyl)phenyl)-5H-furan-2-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, ML 1785713, Previcox, 3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-methanesulfonylphenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
chave InChI
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)