Documentos Principais
SML2865
Sigma-Aldrich
D5D-IN-326
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2,2,3,3,3-Pentafluoropropoxy)-3-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-5,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4,6-dione, Compound-326
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H11F8N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
473.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)COc1[n]([c](c3c([nH]c(c3)O)n1)=O)c2ccc(cc2)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C17H11F8N3O4/c18-15(19,17(23,24)25)6-32-14-27-12-10(5-11(29)26-12)13(30)28(14)8-1-3-9(4-2-8)31-7-16(20,21)22/h1-5,26,29H,6-7H2
Ações bioquímicas/fisiológicas
D5D-IN-326 (Compound-326) is an orally available, potent and selective inhibitor of delta-5 desaturase (D5D) that reduces insulin resistance and body weight in a high-fat diet-induced obese mice. It appears that D5D-IN-326 significantly inhibits the progression of atherosclerosis in the aorta of western-diet fed ApoE knockout (KO) mice. It is called Compound-326 in recent J Pharmacol Exp Ther. 2019 Nov;371(2):290-298. (PMID: 31488602) paper.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Shuichi Takagahara et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 371(2), 290-298 (2019-09-07)
Delta-5 desaturase (D5D), encoded by fatty acid desaturase 1 (Fads1), is the rate-limiting enzyme for the conversion from dihomo-γ-linolenic acid (DGLA) to arachidonic acid (AA) in the ω-6 polyunsaturated fatty acid pathway. Several AA-derived eicosanoids (e.g., prostaglandins, thromboxanes, and leukotrienes)