Documentos Principais
SML2823
Sigma-Aldrich
GT949
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(4-Cyclohexyl-1-piperazinyl)[1-(2-phenylethyl)-1H-tetrazol-5-yl]methyl]-6-methoxy-2(1H)-quinolinone, GT 949, GT-949
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H37N7O2
Número CAS:
Peso molecular:
527.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(C(C2=NN=NN2CCC3=CC=CC=C3)N4CCN(CC4)C5CCCCC5)=CC6=CC(OC)=CC=C6N1
Ações bioquímicas/fisiológicas
GT949 is a potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter EAAT2 (glutamate uptake EC50 = 0.26 nM; COS-7 EAAT2 transfectant), but not EAAT1 or EAAT3. GT949 enhances glutamate uptake of cultured rat astrocytes (EC50 = 1 nM, Emax = 158%) with no potency toward human serotonin (SERT), noradrenaline (NET) and dopamine (DAT) transporters, nor NMDA receptors (murine primary cortical neurons).
Potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter EAAT2, but not EAAT1, EAAT3, NMDAR, SERT, NET, or DAT.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)