SML2762
RG1534
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-N-((4-((5-chloropyrimidin-2-yl)oxy)-3-methylphenyl)carbamoyl)benzamide, 2-Amino-N-[[[4-[(5-chloro-2-pyrimidinyl)oxy]-3-methylphenyl]amino]carbonyl]benzamide;
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=CC=C1C(NC(NC2=CC(C)=C(C=C2)OC3=NC=C(C=N3)Cl)=O)=O
InChI
1S/C19H16ClN5O3/c1-11-8-13(6-7-16(11)28-19-22-9-12(20)10-23-19)24-18(27)25-17(26)14-4-2-3-5-15(14)21/h2-10H,21H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
chave InChI
NLVSCQFSPVSAOF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)