SML2733
RLA8
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-[3-Methoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]phenoxy]octanoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCCCCC(=O)O)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC)OC
InChI
1S/C24H30O5/c1-27-21-13-11-19(12-14-21)9-10-20-16-22(28-2)18-23(17-20)29-15-7-5-3-4-6-8-24(25)26/h9-14,16-18H,3-8,15H2,1-2H3,(H,25,26)/b10-9+
chave InChI
MNKZDYGBWDHRMX-MDZDMXLPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)