Documentos Principais
SML2616
Sigma-Aldrich
Bepotastine besilate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-4-[[(S)-p-chloro-alpha-2­pyridylbenzyl]oxy]-1-piperidine butyric acid monobenzenesulfonate, Bepreve
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H25ClN2O3 · C6H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
547.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 4.5 to 6.5°, c = 1 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c4ccccc4.Clc1ccc(cc1)[C@@H](OC3CCN(CC3)CCCC(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9)/t21-;/m1./s1
chave InChI
UDGHXQPQKQPSBB-ZMBIFBSDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bepotastine besilate is a second generation antihistamine used clinically for the treatment of itching associated with allergic conjunctivitis, allergic rhinitis and urticaria/pruritus. It is a direct H1-receptor antagonist that inhibits the release of histamine from mast cells.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)