SML2608
CSRM617 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2,3,4-Trihydroxyphenyl-methylidene)-hydrazino-2-amino-3-hydroxy-1-propanone hydrochloride, 2-Amino-3-hydroxy-N′-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)propanehydrazide hydrochloride, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene] serinehydrazide hydrochloride (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C=CC(O)=C1O)C=NNC(C(CO)N)=O.Cl
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3