SML2588
JNJ0966
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-[(2-Methoxyphenyl)amino]-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1c2nc([s]c2)Nc3c(cccc3)OC)C)NC(=O)C
InChI
1S/C16H16N4O2S2/c1-9-14(24-16(17-9)18-10(2)21)12-8-23-15(20-12)19-11-6-4-5-7-13(11)22-3/h4-8H,1-3H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
chave InChI
ZADCDCMLLGDCRM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)