Documentos Principais
SML2579
Sigma-Aldrich
Tafluprost acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-Heptenoic acid, 9α,11α-dihydroxy-15,15-difluoro-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, AFP-172
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28F2O5
Número CAS:
Peso molecular:
410.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
atividade óptica
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
cor
colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H28F2O5/c23-22(24,15-29-16-8-4-3-5-9-16)13-12-18-17(19(25)14-20(18)26)10-6-1-2-7-11-21(27)28/h1,3-6,8-9,12-13,17-20,25-26H,2,7,10-11,14-15H2,(H,27,28)/b6-1-,13-12+/t17-,18-,19+,20-/m1/s1
chave InChI
KIQXRQVVYTYYAZ-VKVYFNERSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taflupost acid is the active metabolite of Tafluprost, a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. Taflupost acid has high affinity and selectivity for the prostaglandin PGF2α (FP) receptor with a Ki of 0.4 nM.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)