Key Documents
SML2557
Sigma-Aldrich
Aminopyridine 2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-((6-Aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13BrN4O
Número CAS:
Peso molecular:
321.17
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(CNC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)C=N1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aminopyridine 2 (1-((6-aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea) is an orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO) that blocks vasomotor dysfunction in rat aortic rings. Aminopyridine 2 inhibits myeloperoxidase in a mouse model of peritonitis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3