Documentos Principais
SML2532
Sigma-Aldrich
Jedi2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-(2-thienyl)-3-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
208.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)c2[o]c(c(c2)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H8O3S/c1-6-7(10(11)12)5-8(13-6)9-3-2-4-14-9/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
YXDCRSXNEOKXDE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Jedi2 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)