SML2392
DREADD Agonist 21 dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder, DREADD agonist
Sinônimo(s):
11-(1-piperazinyl)-5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, 11-(Piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine; 11-Piperazinyldibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, Compound 21 dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
DREADD Agonist 21 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow to brown
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C=CC=C2)=C2C(N3CCNCC3)=NC(C=CC=C4)=C4N1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3