Documentos Principais
SML2284
Sigma-Aldrich
Mito A iodide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4’-Azidobenzamido)-prop-1-yl]triphenylphosphonium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H26IN4OP
Peso molecular:
592.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C4.[I-]
Ações bioquímicas/fisiológicas
MitoA is selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use. MitoA accumulates in mitochondria within tissues, where it is converted to MitoN by reaction with H2S. Both compounds are detected sensitively by LC-MS/MS.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Sabine Arndt et al.
The Journal of biological chemistry, 292(19), 7761-7773 (2017-03-23)
Hydrogen sulfide (H2S) is produced endogenously in vivo and has multiple effects on signaling pathways and cell function. Mitochondria can be both an H2S source and sink, and many of the biological effects of H2S relate to its interactions with