SML2248
SK-216
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[5-[[6-[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-benzoxazolyl]-2-naphthalenyl]oxy]pentyl]-propanedioic acid sodium salt, SK 216, [5-[[6-[5-(1,1-dimethylethyl)-2-benzoxazolyl]-2-naphthalenyl]oxy]pentyl]-propanedioic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(C=C1)=CC2=C1OC(C3=CC=C4C(C=CC(OCCCCCC(C([O-])=O)C([O-])=O)=C4)=C3)=N2.[2Na+]
InChI
1S/C29H31NO6.2Na/c1-29(2,3)21-11-13-25-24(17-21)30-26(36-25)20-9-8-19-16-22(12-10-18(19)15-20)35-14-6-4-5-7-23(27(31)32)28(33)34;;/h8-13,15-17,23H,4-7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,33,34);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
YYTGMMYYLGKWIK-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3