SML2244
AC1903
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Furanylmethyl)-1-(phenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C12=CC=CC=C1N=C(NCC3=CC=CO3)N2CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C19H17N3O/c1-2-7-15(8-3-1)14-22-18-11-5-4-10-17(18)21-19(22)20-13-16-9-6-12-23-16/h1-12H,13-14H2,(H,20,21)
chave InChI
OECUWHDVQIITIS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)