SML0400
ML204
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-(1-piperidinyl)-quinoline
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(nc2ccccc12)N3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2/c1-12-11-15(17-9-5-2-6-10-17)16-14-8-4-3-7-13(12)14/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3
chave InChI
USYRQXDHKXGTCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.