SML2182
Succinobucol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AGI-1067, Butanedioic acid 1-[4-[[1-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]thio]-1-methylethyl]thio]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]ester, Probucol monosuccinate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(C)(C)C)C=C(SC(C)(C)SC2=CC(C(C)(C)C)=C(OC(CCC(O)=O)=O)C(C(C)(C)C)=C2)C=C1C(C)(C)C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3